2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49423-1G PC49423-250MG PC49423-5G
APOSPC49423-1GEA 92.3 CHF
APOSPC49423-1G APOSPC49423-250MG APOSPC49423-5G
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD30322597
CAS-Nummer: 1538364-89-4