5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49417-1G PC49417-250MG PC49417-5G
APOSPC49417-1GEA 90.5 CHF
APOSPC49417-1G APOSPC49417-250MG APOSPC49417-5G
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD24645335
CAS-Nummer: 1374298-69-7