4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49416-1G PC49416-250MG PC49416-5G
APOSPC49416-1GEA 514 CHF
APOSPC49416-1G APOSPC49416-250MG APOSPC49416-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06802502
CAS-Nummer: 893739-89-4