2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49413-1G PC49413-250MG PC49413-5G
APOSPC49413-1GEA 571 CHF
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG APOSPC49413-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD31793569
CAS-Nummer: 2366994-57-0