6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49399-1G PC49399-250MG
APOSPC49399-1GEA 230 CHF
APOSPC49399-1G APOSPC49399-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₄BrFN₂O₂
Melting Pt: 240…243 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193299
CAS-Nummer: 1260784-00-6