6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49397-1G
PC49397-250MG
APOSPC49397-1GEA
226
CHF
APOSPC49397-1G
APOSPC49397-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215,022 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13193294 CAS-Nummer: 474709-06-3 |