3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49393-1G
PC49393-250MG
APOSPC49393-1GEA
226
CHF
APOSPC49393-1G
APOSPC49393-250MG
3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₄FN₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31745718 CAS-Nummer: 2379918-39-3 |