2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49388-1G PC49388-5G PC49388-25G
APOSPC49388-1GEA 161 CHF
APOSPC49388-1G APOSPC49388-5G APOSPC49388-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.929 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185412
CAS-Nummer: 1214372-35-6
UN: 3265
ADR: 8 III