2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49385-1G PC49385-250MG PC49385-5G
APOSPC49385-1GEA 286 CHF
APOSPC49385-1G APOSPC49385-250MG APOSPC49385-5G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19441382
CAS-Nummer: 50419-85-7