2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC49383-1G PC49383-250MG
APOSPC49383-1GEA 724 CHF
APOSPC49383-1G APOSPC49383-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₃F₃INO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27665000
CAS-Nummer: 1820607-53-1