3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49374-1G PC49374-250MG PC49374-5G
APOSPC49374-1GEA 74.9 CHF
APOSPC49374-1G APOSPC49374-250MG APOSPC49374-5G
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FIO
MW: 250,009 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782054
CAS-Nummer: 905808-02-8