2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline, 3-Amino-5-bromo-4-hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC49359-1G PC49359-250MG
APOSPC49359-1GEA 989 CHF
APOSPC49359-1G APOSPC49359-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₅BrF₃NO₃S
MW: 320,084 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24850035
CAS-Nummer: 1440535-13-6