2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: [2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC49352-1G PC49352-250MG
APOSPC49352-1GEA 209 CHF
APOSPC49352-1G APOSPC49352-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213547
CAS-Nummer: 771572-39-5
UN: 3259
ADR: 8,III