2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC49347-1G PC49347-250MG
APOSPC49347-1GEA 1040 CHF
APOSPC49347-1G APOSPC49347-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel: C₇H₅BrF₃NOS
MW: 288,085 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24369703
CAS-Nummer: 1432075-81-4