4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-5-ethynylbenzotrifluoride, 1-Bromo-4-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49346-1G
PC49346-250MG
APOSPC49346-1GEA
172
CHF
APOSPC49346-1G
APOSPC49346-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel:
C₉H₄BrF₃ Melting Pt: 50 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD24369704 CAS-Nummer: 142476-42-4 |