7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)mercapto]benzo[d]oxazole, 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole
PC49344-1G PC49344-250MG
APOSPC49344-1GEA 488 CHF
APOSPC49344-1G APOSPC49344-250MG
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₃BrF₃NOS
MW: 298,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24369702
CAS-Nummer: 1432075-83-6