3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49325-1G PC49325-250MG PC49325-5G
APOSPC49325-1GEA 400 CHF
APOSPC49325-1G APOSPC49325-250MG APOSPC49325-5G
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂FO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16140216
CAS-Nummer: 1204333-47-0
UN: 3261
ADR: 8,III