3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-3-ethenyl-2-fluorobenzene, 1-Bromo-2-fluoro-3-vinylbenzene
PC49324-1G
PC49324-250MG
PC49324-5G
APOSPC49324-1GEA
390
CHF
APOSPC49324-1G
APOSPC49324-250MG
APOSPC49324-5G
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
3-Bromo-2-fluorostyrene
Formel:
C₈H₆BrF MW: 201,036 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD23098944 CAS-Nummer: 871223-88-0 UN: 1993 ADR: 3,III |