2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49304-1G
PC49304-5G
APOSPC49304-1GEA
225
CHF
APOSPC49304-1G
APOSPC49304-5G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel:
C₈H₅F₃N₂O Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06408813 CAS-Nummer: 549488-77-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |