2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-2-ethenyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3-vinylbenzotrifluoride
PC49303-1G PC49303-250MG
APOSPC49303-1GEA 174 CHF
APOSPC49303-1G APOSPC49303-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₆ClF₃
MW: 206,592 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08461655
CAS-Nummer: 828267-49-8
UN: 1993
ADR: 3,III