4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 2-Borono-5-bromobenzotrifluoride, (4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC49292-1G PC49292-5G PC49292-25G
APOSPC49292-1GEA 74.9 CHF
APOSPC49292-1G APOSPC49292-5G APOSPC49292-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18447612
CAS-Nummer: 1394346-22-5