3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,6-Difluoro-2-hydroxyanisole, 3,6-Difluoroguaiacol
PC49285-1G PC49285-250MG PC49285-5G
APOSPC49285-1GEA 346 CHF
APOSPC49285-1G APOSPC49285-250MG APOSPC49285-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
MW: 160,118 g/mol
Siedepunkt: 113.5…114.5 °C (37 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827564
CAS-Nummer: 75626-22-1