5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49273-1G PC49273-5G PC49273-10G
APOSPC49273-1GEA 29.7 CHF
APOSPC49273-1G APOSPC49273-5G APOSPC49273-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂ClF₂N
Melting Pt: 48…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659465
CAS-Nummer: 146780-26-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III