4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49243-1G PC49243-250MG
APOSPC49243-1GEA 383 CHF
APOSPC49243-1G APOSPC49243-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22378818
CAS-Nummer: 1008769-87-6