4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49242-1G
PC49242-250MG
PC49242-5G
APOSPC49242-1GEA
34.8
CHF
APOSPC49242-1G
APOSPC49242-250MG
APOSPC49242-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel:
C₈H₃BrF₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22378817 CAS-Nummer: 928136-78-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |