4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4923-1G PC4923-5G
APOSPC4923-1GEA 233 CHF
APOSPC4923-1G APOSPC4923-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02091505
CAS-Nummer: 72220-51-0
UN: 1760
ADR: 8,III