Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Difluoro-3-(methoxycarbonyl)aniline
PC49203-1G PC49203-5G PC49203-25G
APOSPC49203-1GEA 26.2 CHF
APOSPC49203-1G APOSPC49203-5G APOSPC49203-25G
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Melting Pt: 23…24 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13195461
CAS-Nummer: 84832-02-0