3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-(difluoromethyl)benzene, 3-(Difluoromethyl)benzyl Bromide, α-Bromo-α',α'-difluoro-m-xylene, 3-(Bromomethyl)benzal fluoride
PC49200-5G PC49200-1G PC49200-25G
APOSPC49200-5GEA 529 CHF
APOSPC49200-5G APOSPC49200-1G APOSPC49200-25G
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₇BrF₂
MW: 221,042 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18791600
CAS-Nummer: 1263178-51-3
UN: 3265
ADR: 8,III