3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
[3-(Difluoromethyl)phenyl]methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzal fluoride
PC49199-5G
PC49199-1G
APOSPC49199-5GEA
1490
CHF
APOSPC49199-5G
APOSPC49199-1G
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₈F₂O MW: 158,145 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19053257 CAS-Nummer: 1309875-03-3 |