7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-5-fluoro-1,4-benzodiazine
PC49185-100MG PC49185-1G PC49185-250MG
APOSPC49185-100MGEA 47.1 CHF
APOSPC49185-100MG APOSPC49185-1G APOSPC49185-250MG
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline
Formel: C₈H₄BrFN₂
MW: 227.033 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19053255
CAS-Nummer: 1210048-05-7