3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate (diol)
PC49156-25G
PC49156-5G
APOSPC49156-25GEA
1040
CHF
APOSPC49156-25G
APOSPC49156-5G
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Formel:
C₃H₃F₃O·H₂O Siedepunkt: 56…56.5 °C (745 mm Hg) Dichte: 1.3009 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384868 CAS-Nummer: 1309602-82-1 UN: 1989 ADR: 3,III |