2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline, (3-Fluoro-5-methylpyridin-2-yl)acetylene
PC49136-1G
PC49136-250MG
APOSPC49136-1GEA
184
CHF
APOSPC49136-1G
APOSPC49136-250MG
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Formel:
C₈H₆FN MW: 135,138 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD21648441 CAS-Nummer: 1372103-91-7 |