2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(5-Fluoro-3-methylpyridin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline
PC49135-1G
PC49135-250MG
APOSPC49135-1GEA
780
CHF
APOSPC49135-1G
APOSPC49135-250MG
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel:
C₈H₆FN MW: 135,138 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD21648440 CAS-Nummer: 1372103-93-9 |