(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: α-(Chlorosulphonyl)-2,6-difluorotoluene
PC49124-1G PC49124-250MG
APOSPC49124-1GEA 514 CHF
APOSPC49124-1G APOSPC49124-250MG
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11976096
CAS-Nummer: 179524-60-8
UN: 3261
ADR: 8,III