(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49122-1G PC49122-500MG
APOSPC49122-1GEA 289 CHF
APOSPC49122-1G APOSPC49122-500MG
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798046
CAS-Nummer: 179524-68-6
UN: 3265
ADR: 8,II