5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4,5-(difluoromethylenedioxy)benzene
PC49120-1G PC49120-250MG
APOSPC49120-1GEA 861 CHF
APOSPC49120-1G APOSPC49120-250MG
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₂BrClF₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09759045
CAS-Nummer: 869188-52-3