4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49116-1G PC49116-250MG PC49116-5G
APOSPC49116-1GEA 83.6 CHF
APOSPC49116-1G APOSPC49116-250MG APOSPC49116-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11506046
CAS-Nummer: 116369-25-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III