1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-7-fluoro-2-azanaphthalene
PC49097-1G PC49097-500MG
APOSPC49097-1GEA 637 CHF
APOSPC49097-1G APOSPC49097-500MG
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
MW: 181,594 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16883053
CAS-Nummer: 630422-89-8