(Trifluoromethoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)ethanoic acid
PC49092-1G PC49092-500MG
APOSPC49092-1GEA 497 CHF
APOSPC49092-1G APOSPC49092-500MG
(Trifluoromethoxy)acetic acid
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Formel: C₃H₃F₃O₃
Siedepunkt: 84 °C (33 mm Hg)
Dichte: 1.5014 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11858185
CAS-Nummer: 69105-00-6