Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4908-1G PC4908-500MG
APOSPC4908-1GEA 1180 CHF
APOSPC4908-1G APOSPC4908-500MG
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate
Formel: C₁₇H₁₅F₃N₂O₄
MW: 368,307 g/mol
Melting Pt: 105…107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00974993
CAS-Nummer: 338392-13-5