3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
6-Amino-3-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC49077-1G
PC49077-250MG
APOSPC49077-1GEA
488
CHF
APOSPC49077-1G
APOSPC49077-250MG
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
Formel:
C₇H₅BrF₃NO MW: 256,02 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD25541884 CAS-Nummer: 1445995-79-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |