2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
α-Bromo-2-fluoro-4-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC49076-1G
PC49076-250MG
PC49076-5G
APOSPC49076-1GEA
115
CHF
APOSPC49076-1G
APOSPC49076-250MG
APOSPC49076-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10000853 CAS-Nummer: 127349-56-8 UN: 3261 ADR: 8,II |