8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Carboxy-8-fluoroquinoline
PC49033-1G PC49033-250MG PC49033-5G
APOSPC49033-1GEA 74.9 CHF
APOSPC49033-1G APOSPC49033-250MG APOSPC49033-5G
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191,159 g/mol
Melting Pt: 240…250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11108738
CAS-Nummer: 71082-53-6