7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Carboxy-7-fluoroquinoline
PC49032-1G PC49032-250MG
APOSPC49032-1GEA 589 CHF
APOSPC49032-1G APOSPC49032-250MG
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
7-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191,159 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787869
CAS-Nummer: 734524-15-3