4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC49026-1G PC49026-5G PC49026-10G
APOSPC49026-1GEA 57.5 CHF
APOSPC49026-1G APOSPC49026-5G APOSPC49026-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
MW: 225,994 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774089
CAS-Nummer: 887583-90-6