2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49020-1G PC49020-5G
APOSPC49020-1GEA 112 CHF
APOSPC49020-1G APOSPC49020-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₆F₄
MW: 190.138 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18909663
CAS-Nummer: 1298094-29-7
UN: 1993
ADR: 3 II