(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: cis-1-Chloro-2-fluoroethylene, (Z)-1-Chloro-2-fluoroethene
PC49016-25G PC49016-5G
APOSPC49016-25GEA 1650 CHF
APOSPC49016-25G APOSPC49016-5G
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene
Formel: C₂H₂ClF
Siedepunkt: 15…15.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08461574
CAS-Nummer: 2268-31-7
UN: 3161
ADR: 2.1,