3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49009-1G PC49009-5G
APOSPC49009-1GEA 26.2 CHF
APOSPC49009-1G APOSPC49009-5G
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,003 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12407090
CAS-Nummer: 103977-79-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III