2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-6-cyano-3-fluoroaniline
PC49007-1G PC49007-250MG
APOSPC49007-1GEA 529 CHF
APOSPC49007-1G APOSPC49007-250MG
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18071063
CAS-Nummer: 1093951-76-8