2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-2-methoxynitrobenzene
PC49006-1G
PC49006-250MG
APOSPC49006-1GEA
188
CHF
APOSPC49006-1G
APOSPC49006-250MG
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Formel:
C₇H₅BrFNO₃ MW: 250,022 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18071062 CAS-Nummer: 1257535-01-5 |